trans-1,4-Cyclohexanedimethanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: trans-1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane
406062500
ACRO406062500EA 311 EUR InStock
ACRO406062500
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol 98%
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point de fusion: 61…66 °C
Densité: 1.02 g/cm³
Point d'éclair: >109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066360
Numéro CAS: 3236-48-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité