Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Didodecyl phthalate 97%

Fournisseur: Thermo Scientific

407130250
ACRO407130250EA 151 EUR InStock
ACRO407130250
Didodecyl phthalate 97%
Didodecyl phthalate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid after melting


Formule: C₃₂H₅₄O₄
Point de fusion: 21…23 °C
Densité: 0.94 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041920
Numéro CAS: 2432-90-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité