Diethyl phosphate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: diethyl hydrogen-phosphoric acid, Diethylphosphoric acid, Diethyl hydrogen phosphate, di-Ethyl phosphate
407420050
ACRO407420050EA 109 EUR InStock
ACRO407420050
Diethyl phosphate 96%
Diethyl phosphate
Formule: C₄H₁₁O₄P
MW: 154,102 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1.29 g/cm³
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039889
Numéro CAS: 598-02-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité