2-(Dimethylamino)ethyl acetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
408060250
ACRO408060250EA 86.1 EUR InStock
ACRO408060250
2-(Dimethylamino)ethyl acetate 98%
2-(Dimethylamino)ethyl acetate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 152…154 °C
Densité: 0.92 g/cm³
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041912
Numéro CAS: 1421-89-2
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4155 to 1.4175 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité