Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5-Diphényl-1,5-butanedione 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,5-Diphenylpentane-1,5-dione, 1,5-Diphenyl-1,5-butanedione, 1,5-Diphenyl-1,5-pentanedione, 1,5-Diphenylbutane-1,5-dione

409010100
ACRO409010100EA 97.4 EUR InStock
ACRO409010100
1,5-Diphényl-1,5-butanedione 99%
1,5-Diphényl-1,5-butanedione


Formule: C₁₇H₁₆O₂
MW: 252,31 g/mol
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051401
Numéro CAS: 6263-83-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %
Volatile matter ≤4 % (110 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité