Dodecylamine hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dodecan-1-amine hydrochloride, Laurylamine Hydrochloride
409250100
ACRO409250100EA 58.1 EUR InStock
ACRO409250100
Dodecylamine hydrochloride 99%
Dodecylamine hydrochloride
Appearance: White Powder
Formule: C₁₂H₂₇N
MW: 221,81 g/mol
Point de fusion: 186…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042017
Numéro CAS: 929-73-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité