4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine, mixture of mono and dihydrochloride mélange de mono- et di-hydrochlorure 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
409680100
ACRO409680100EA 157 EUR InStock
ACRO409680100
4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine, mixture of mono and dihydrochloride mélange de mono- et di-hydrochlorure 98%
4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine, mixture of mono and dihydrochloride
Appearance: Dark brown to black Powder
Formule: C₁₄H₁₆N₄O·xHCl
Point de fusion: 215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042023
Numéro CAS: 74367-87-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité