Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de 2-éthylhexyle 99%, pur

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

410105000
ACRO410105000EA 56.8 EUR InStock
ACRO410105000
Acétate de 2-éthylhexyle 99%, pur
Acétate de 2-éthylhexyle


Formule: C₁₀H₂₀O₂
Point d'ébullition: 197 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.87 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Numéro MDL: MFCD00027249
Numéro CAS: 103-09-3
EINECS: 203-079-1
Merck Index: 12,06860
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité