Glutaraldéhyde 8% en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
410971000
ACRO410971000EA 66.4 EUR InStock
ACRO410971000
Glutaraldéhyde 8% en solution aqueuse
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20/20°C) 0.918 to 1.123
Titration with NaOH 7 to 9 % v/v
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité