2-Hydroxyacétophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-1-phenylethanone, Benzoylcarbinol, Phenacyl hydroxyide, 2-Hydroxyacetophenone, Phenacyl alcohol, α-Hydroxyacetophenone
411900250
ACRO411900250EA 148 EUR InStock
ACRO411900250
2-Hydroxyacétophénone 97%
2-Hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 83…88 °C
Densité: 1,0963 g/cm³ (99 °C)
Numéro MDL: MFCD00041829
Numéro CAS: 582-24-1
EINECS: 209-480-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 88 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité