Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide 4-hydroxyphtalique 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

412130050 412130250
ACRO412130050EA 98.6 EUR InStock
ACRO412130050 ACRO412130250
Acide 4-hydroxyphtalique 98%
Acide 4-hydroxyphtalique


Formule: C₈H₆O₅
MW: 182,13 g/mol
Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 191…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013984
Numéro CAS: 610-35-5
EINECS: 210-221-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité