Acide imidazole-4,5-dicarboxylique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
412250250
ACRO412250250EA 138 EUR InStock
ACRO412250250
Acide imidazole-4,5-dicarboxylique 99%
Acide imidazole-4,5-dicarboxylique
Formule: C₅H₄N₂O₄
Point de fusion: 265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005200
Numéro CAS: 570-22-9
EINECS: 209-327-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.5 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤5 APHA
Stabilizer Approx. 0.4 % Methanol
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0001 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
Free chlorine ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité