Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-isopropylbenzoïque 98+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

412800050 412800250
ACRO412800050EA 46.8 EUR InStock
ACRO412800050 ACRO412800250
Acide 4-isopropylbenzoïque 98+%
Acide 4-isopropylbenzoïque


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116…120 °C
Densité: 1,162 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002564
Numéro CAS: 536-66-3
EINECS: 208-642-5
Merck Index: 12,02684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
HPLC ≥98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité