Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anhydride itaconique 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione

412940250 412941000
ACRO412940250EA 76.6 EUR InStock
ACRO412940250 ACRO412941000
Anhydride itaconique 98%
Anhydride itaconique


Formule: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Point d'ébullition: 239 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005530
Numéro CAS: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Assay ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité