Trichlorure de lanthane hydraté ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
413010500
ACRO413010500EA 65.5 EUR InStock
ACRO413010500
Trichlorure de lanthane hydraté ACS
Trichlorure de lanthane hydraté
Formule: Cl₃La·H₂O
Point d'ébullition: ∼860 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149753
Numéro CAS: 20211-76-1
EINECS: 233-237-5
ONU: 1759
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Assay 64.5 to 70.0 % (LaCl3)
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité