Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzenesulfonate de méthyle 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

413991000 413990250
ACRO413991000EA 74.3 EUR InStock
ACRO413991000 ACRO413990250
Benzenesulfonate de méthyle 99%
Benzenesulfonate de méthyle


Formule: C₇H₈O₃S
MW: 172,2 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.3 g/cm³
Point d'éclair: 143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014737
Numéro CAS: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité