Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%, en paillettes

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4,4'-Diphenylmethane Diisocyanate, Methylene di-p-phenyl diisocyanate, Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, MDI, 4,4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)

414281000
ACRO414281000EA 57.6 EUR InStock
ACRO414281000
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%, en paillettes
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate
Appearance: White to yellow Flakes


Formule: C₁₅H₁₀N₂O₂
MW: 250,26 g/mol
Point d'ébullition: 392 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 40 °C
Densité: 1.22 g/cm³
Point d'éclair: 202 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036131
Numéro CAS: 101-68-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
Titration ≥97.5 %
GC ≤2.5 % (2,4'-MDI isomer)
Acidity (HCl) ≤50 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité