Methyl orange-xylene cyanol solution dans l'eau, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
414675000
ACRO414675000EA 65.3 EUR InStock
ACRO414675000
Methyl orange-xylene cyanol solution dans l'eau, pur
Methyl orange-xylene cyanol
Appearance: Dark blue-green Solution
Formule: C₃₉H₄₁N₅Na₂O₁₀S₃
Densité: 1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077269
Numéro CAS: 62758-15-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue-green Solution
Visual transition interval from pH 3.2 (purple) to pH 4.2 (green)
GC ≥88 % may occur as tautomers
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité