Trifluoromethanesulfonate de méthyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
415011000
ACRO415011000EA 362 EUR InStock
ACRO415011000
Trifluoromethanesulfonate de méthyle 96%
Trifluoromethanesulfonate de méthyle
Formule: C₂H₃F₃O₃S
MW: 164,11 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C (760 mmHg)
Densité: 1.45 g/cm³
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000409
Numéro CAS: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3250 to 1.3270 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Enantiomeric excess ≥99.0 % (HPLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité