Valérate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
415050250
ACRO415050250EA 38.3 EUR InStock
ACRO415050250
Valérate de méthyle 99%
Valérate de méthyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 126 °C
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: 29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009478
Numéro CAS: 624-24-8
EINECS: 210-838-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3985 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité