Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

415820250
ACRO415820250EA 153 EUR InStock
ACRO415820250
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate 98%
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
Appearance: Beige to yellow Crystalline powder


Formule: C₆H₅NO₅S
MW: 203,17 g/mol
Point de fusion: 105…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041886
Numéro CAS: 138-42-1
ONU: 2305
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 112 °C
Water 14 to 19 %
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité