Peanut oil
Fournisseur: Thermo Scientific
416855000 416850025
ACRO416855000EA 91.2 EUR InStock
ACRO416855000 ACRO416850025
Peanut oil
Peanut oil
Densité: 0.915 g/cm³
Point d'éclair: 283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131805
Numéro CAS: 8002-03-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
Composition of fatty acids 0.5 to 3.0 % (GC) Lignoceric acid
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Peroxide value ≤5 meq O2/kg
Unsaponifiable matter ≤1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité