Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pempidine 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

416960050
ACRO416960050EA 81 EUR InStock
ACRO416960050
Pempidine 95%
Pempidine


Formule: C₁₀H₂₁N
Point d'ébullition: 187…188 °C
Point de fusion: 11 °C
Densité: 0.858 g/cm³
Point d'éclair: 50 °C
Numéro MDL: MFCD00006493
Numéro CAS: 79-55-0
EINECS: 201-211-2
ONU: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07207
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité