Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium allylsulphonate 95% pract.

Fournisseur: Thermo Scientific

418370250
ACRO418370250EA 66.3 EUR InStock
ACRO418370250
Sodium allylsulphonate 95% pract.
Sodium allylsulphonate
Appearance: White to off-white Crystalline powder


Formule: C₃H₆O₃S
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051416
Numéro CAS: 2495-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥94 %
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité