13-cis-Retinoic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
418975000
ACRO418975000EA 299 EUR InStock
ACRO418975000
13-cis-Retinoic acid 99%
13-cis-Retinoic acid
Appearance: Yellow to orange Crystalline powder
Formule: C₂₀H₂₈O₂
Point de fusion: 174…177 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00079542
Numéro CAS: 4759-48-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 177 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation On anhydrous basis
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (On anhydrous basis)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité