Rhodamine B 99+%, pur, Qualité Laser
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
419000010
ACRO419000010EA 77.2 EUR InStock
ACRO419000010
Rhodamine B 99+%, pur, Qualité Laser
Rhodamine B
Formule: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Point de fusion: 210…211 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011931
Numéro CAS: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Index: 13,08266
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %
UV Lambda max 545 nm (in Methanol)
Fluorescence max 565 nm (in Methanol)
Optimum lasing 588 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient 106000 l/(mol.cm) (at Lambda max)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité