Rhodamine 6G perchlorate 99%, pur qualité Laser
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
419030025
ACRO419030025EA 380 EUR InStock
ACRO419030025
Rhodamine 6G perchlorate 99%, pur qualité Laser
Rhodamine 6G perchlorate
Formule: C₂₈H₃₁ClN₂O₇
MW: 543,02 g/mol
Point de fusion: 263…265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013117
Numéro CAS: 13161-28-9
EINECS: 236-099-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink to red Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
TLC ≥98.5 %
UV Lambda max 528 nm (in Methanol)
Fluorescence max 547 nm (in Methanol)
Optimum lasing 563 nm (in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient 104000 l/(mole.cm) (Lambda max)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité