Rhodamine 101 inner salt 94%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
419060010
ACRO419060010EA 168 EUR InStock
ACRO419060010
Rhodamine 101 inner salt 94%, pur
Rhodamine 101 inner salt
Appearance: Dark purple Crystalline powder
Formule: C₃₂H₃₀N₂O₃
Point de fusion: 200…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051383
Numéro CAS: 116450-56-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥93 %
UV Lambda max 567 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient ≥83300 l/(mol.cm) (at Lambda max)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité