Silver phosphate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
419370250
ACRO419370250EA 112 EUR InStock
ACRO419370250
Silver phosphate 98%
Silver phosphate
Appearance: Yellow to yellow-green to dark yellow Powder
Formule: Ag₃O₄P
MW: 418,58 g/mol
Point de fusion: 849 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014148
Numéro CAS: 7784-09-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green to dark yellow Powder
Assay ≥97.5 %
Particle size ≤5.0 % (> 1180 micron)
Harmonic mean size 0.600 to 0.750 mm
Uniformity coefficient ≤1.60
Moisture holding capacity 49.0 to 60.0 % (Cl)
Total volume capacity ≥1.20 eq/l (Cl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité