Sodium biphenyl 20% (p/p) dans le diéthylene glycol diéthyl éther
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
419423000
ACRO419423000EA 294 EUR InStock
ACRO419423000
Sodium biphenyl 20% (p/p) dans le diéthylene glycol diéthyl éther
Sodium biphenyl
Offered as 20 x 15mL
Appearance: Dark green to blue-black Solution
Formule: C₁₂H₁₀Na
MW: 177,202 g/mol
Point d'ébullition: 188 °C
Densité: 1.003 g/cm³
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013182
Numéro CAS: 5137-46-2
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to blue-black Solution (May partially crystallize)
Titration with HClO4 15 to 25 % w/w
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité