Anhydride stéarique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
419710250
ACRO419710250EA 349 EUR InStock
ACRO419710250
Anhydride stéarique 98%
Anhydride stéarique
Formule: C₃₆H₇₀O₃
Point de fusion: 69…71 °C
Densité: 0.84 g/cm³
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009004
Numéro CAS: 638-08-4
EINECS: 211-318-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité