Noir du Soudan B, certifié
Fournisseur: Thermo Scientific
419830100
ACRO419830100EA 33.2 EUR InStock
ACRO419830100
Noir du Soudan B, certifié
Sudan black B
Formule: C₂₉H₂₄N₆
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006919
Numéro CAS: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 596 to 605 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.02
BSC Certification Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité