D-α-Tocophérol 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
421031000
ACRO421031000EA 100 EUR InStock
ACRO421031000
D-α-Tocophérol 97+%
D-α-Tocophérol
Formule: C₂₉H₅₀O₂
Point d'ébullition: 200…220 °C (.1 mmHg)
Point de fusion: 2.5…3.5 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072045
Numéro CAS: 59-02-9
EINECS: 233-466-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to red-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5050 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité