D-γ-Tocopherol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-2,7,8-Trimethyl-2-((4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, γ-Tocopherol
421041000
ACRO421041000EA 337 EUR InStock
ACRO421041000
D-γ-Tocopherol 95%
D-γ-Tocopherol
CAS No.: 54-28-4
Appearance: Clear light brown Viscous liquid
Formule: C₂₈H₄₈O₂
MW: 416,69 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (.1 mmHg)
Point d'éclair: >93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066529
Numéro CAS: 54-28-4
EINECS: 200-201-5
Merck Index: 15,9655
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité