D-ɑ-Tocopherol acetate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
421060010
ACRO421060010EA 41.1 EUR InStock
ACRO421060010
D-ɑ-Tocopherol acetate 97%
D-alpha-Tocopherol acetate
Appearance: Clear yellow Viscous liquid
Formule: C₃₁H₅₂O₃
MW: 472,75 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072052
Numéro CAS: 58-95-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité