Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Toluène 99.5% ACS pour la spectroscopie

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval

421175000 421170025
ACRO421175000EA 32 EUR InStock
ACRO421175000 ACRO421170025
Toluène 99.5% ACS pour la spectroscopie
Toluène


Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Point d'ébullition: 110.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.866 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
ONU: 1294
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité