Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Tricosane 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tricosane

421600050 421600010 421600250
ACRO421600050EA 68.4 EUR InStock
ACRO421600050 ACRO421600010 ACRO421600250
n-Tricosane 98%
n-Tricosane


Formule: H₃C(CH₂)₂₁CH₃
MW: 324,63 g/mol
Point d'ébullition: 380 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 47…50 °C
Densité: 0,7969 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009350
Numéro CAS: 638-67-5
EINECS: 211-347-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals, flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité