Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tyloxapol

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

422370050
ACRO422370050EA 39.7 EUR InStock
ACRO422370050
Tyloxapol
Tyloxapol
Appearance: Clear to hazy yellow to amber Viscous liquid


Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149002
Numéro CAS: 25301-02-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
pH 4.0 to 7.0 (5 % in water)
Titration with NaOH ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité