pH Indicator en solution universel dans l'isopropanol (IPA), pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
422435000
ACRO422435000EA 103 EUR InStock
ACRO422435000
pH Indicator en solution universel dans l'isopropanol (IPA), pur
pH Indicator en solution
Point d'éclair: 19 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148741
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Solution
Visual transition interval pH 9.0 (blue)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité