(R)-(-)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol, D-Valinol, D(-)-Valinol
422470050
ACRO422470050EA 94.3 EUR InStock
ACRO422470050
(R)-(-)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol 98%
(R)-(-)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Point de fusion: 32…36 °C
Densité: 0.931 g/cm³
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064297
Numéro CAS: 4276-09-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 36 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -15° to -18° (20 °C, 589 nm) (c=10, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité