p-Xylène 99% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
422670010
ACRO422670010EA 249 EUR InStock
ACRO422670010
p-Xylène 99% pour la spectroscopie
p-Xylène
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
Point d'ébullition: 138.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13 °C
Densité: 0.866 g/cm³
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008556
Numéro CAS: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b04563a5941cefd103ebd3048bcf8486f2bdac&vid=e5db83ad1f0cb6a583610c58cea291dcbe1be1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Suitability (in liquid scint. counting) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité