Acétone 99.6% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
423240010 423245000 423240025 423240250
ACRO423240010EA 48.2 EUR InStock
ACRO423240010 ACRO423245000 ACRO423240025 ACRO423240250
Acétone 99.6% ACS
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 56 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.79 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (in water) Passes test
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g
Aldehyde (HCHO) ≤0.002 %
Methanol ≤0.05 %
KMnO4-reducing substance Passes test
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 500 mL ACRO423245000
Flacon Verre 1 L ACRO423240010
Flacon Verre 2,5 L ACRO423240025
Fut métallique 25 L ACRO423240250
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité