Acridine orange (chlorid salt), hydraté ∼80% (teneur en colorant), pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: AO, C.I. 46005, 3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride, Basic Orange 14, N,N,N’,N’-Tetramethyl-3,6-acridinediamine hydrochloride, 3,6-Acridinediamine, Acridine orange hydrochloride
423340010
ACRO423340010EA 109 EUR InStock
ACRO423340010
Acridine orange (chlorid salt), hydraté ∼80% (teneur en colorant), pur
Acridine orange (chlorid salt)
Formule: C₁₇H₂₀ClN₃·H₂O
MW: 301,81 g/mol (anhy)
Point de fusion: 284…287 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150070
Numéro CAS: 1704465-79-1
EINECS: 200-614-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (105°C)
UV spectrophotometry ≥75 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité