Perchlorate de lithium 95+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
423865000
ACRO423865000EA 245 EUR InStock
ACRO423865000
Perchlorate de lithium 95+% ACS
Perchlorate de lithium
Formule: ClLiO₄
Point d'ébullition: 430 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 236 °C
Densité: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011079
Numéro CAS: 7791-03-9
EINECS: 232-237-2
ONU: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05561
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline or granular powder or crystals
Titration Argentometric ≥95.0 %
pH 6.0 to 7.5 (5% soln. at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité