2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
424840025
ACRO424840025EA 82 EUR InStock
ACRO424840025
2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95%
2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Formule: C₇H₁₀ClNO₂S
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216484
Numéro CAS: 205985-95-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité