3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
424860025
ACRO424860025EA 61.8 EUR InStock
ACRO424860025
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 95%
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₈O₄S
MW: 200,21 g/mol
Point de fusion: 230…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216488
Numéro CAS: 5345-27-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 238 °C
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité