3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
424870025
ACRO424870025EA 74.8 EUR InStock
ACRO424870025
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95%
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Formule: C₇H₁₀ClNO₂S
Point de fusion: 227…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216487
Numéro CAS: 80213-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
Loss on drying ≤5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité