Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Methylsulphonyl)phenol 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

424880025
ACRO424880025EA 87.7 EUR InStock
ACRO424880025
4-(Methylsulphonyl)phenol 95%
4-(Methylsulphonyl)phenol


Formule: C₇H₈O₃S
Point de fusion: 90…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047806
Numéro CAS: 14763-60-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Tan to pink-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 95 °C
Water ≤5.0 %
HPLC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité