4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
424890025
ACRO424890025EA 71.8 EUR InStock
ACRO424890025
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 95%
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₈H₇NO₂S
MW: 181,2100 g/mol
Point de fusion: 137…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216489
Numéro CAS: 22821-76-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité