4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
424900025
ACRO424900025EA 110 EUR InStock
ACRO424900025
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 95%
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Appearance: Yellow to light beige to light brown Crystalline powder or crystals
Formule: C₈H₈O₃S
MW: 184,2100 g/mol
Point de fusion: 155…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216485
Numéro CAS: 5398-77-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 161 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité